1-Chloro-3,3,3-trifluoroacetone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0171-25G PC0171-5G
APOSPC0171-25GEA 571 EUR
APOSPC0171-25G APOSPC0171-5G
1-Chloro-3,3,3-trifluoroacetone
1-Chloro-3,3,3-trifluoroacetone
Formel: C₃H₂ClF₃O
Siedepunkt: 71…72 °C
Dichte: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631508
CAS-Nummer: 431-37-8
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III