3-Fluor-2-iodanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC01678-1G PC01678-250MG PC01678-5G
APOSPC01678-1GEA 102 EUR
APOSPC01678-1G APOSPC01678-250MG APOSPC01678-5G
3-Fluor-2-iodanilin
3-Fluor-2-iodanilin
Formel: C₆H₅FIN
Schmelzpunkt: 52…54 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08458368
CAS-Nummer: 706752-99-0