5-Brom-2-(trifluormethyl)anilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-4-bromobenzotrifluoride
PC01503-100G
PC01503-25G
PC01503-5G
APOSPC01503-100GEA
557
EUR
APOSPC01503-100G
APOSPC01503-25G
APOSPC01503-5G
5-Brom-2-(trifluormethyl)anilin 95%
5-Brom-2-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₅BrF₃N Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00082853 CAS-Nummer: 703-91-3 |