3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0150-100G PC0150-25G PC0150-5G
APOSPC0150-100GEA 719 EUR
APOSPC0150-100G APOSPC0150-25G APOSPC0150-5G
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzoesäure 98%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃ClF₄O₂
Schmelzpunkt: 89…91 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631509
CAS-Nummer: 129931-45-9