3-Fluor-2-methoxypyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC01473-10G PC01473-25G PC01473-5G
APOSPC01473-10GEA 144 EUR
APOSPC01473-10G APOSPC01473-25G APOSPC01473-5G
3-Fluor-2-methoxypyridin 95%
3-Fluoro-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₆FNO
Flammpunkt: <60 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094945
CAS-Nummer: 884494-69-3