3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylglycine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0139-10G PC0139-5G PC0139-1G
APOSPC0139-10GEA 0 EUR
APOSPC0139-10G APOSPC0139-5G APOSPC0139-1G
3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylglycine
3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylglycine
Formel: C₈H₇ClFNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631397
CAS-Nummer: 261762-99-6