6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0127-1G
PC0127-25G
PC0127-5G
APOSPC0127-1GEA
105
EUR
APOSPC0127-1G
APOSPC0127-25G
APOSPC0127-5G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenylacetonitrile 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenylacetonitrile
Formel:
C₉H₇ClFN Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631374 CAS-Nummer: 261762-95-2 |