(6-Chlor-2-fluor-3-methylphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0122-1G
PC0122-5G
PC0122-25G
APOSPC0122-1GEA
71.2
EUR
APOSPC0122-1G
APOSPC0122-5G
APOSPC0122-25G
(6-Chlor-2-fluor-3-methylphenyl)essigsäure 98%
(6-Chlor-2-fluor-3-methylphenyl)essigsäure
Formel:
C₉H₈ClFO₂ Schmelzpunkt: 130…132 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631375 CAS-Nummer: 261762-93-0 |