2-Chlor-6-fluor-m-kresol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenol, 2-Choro-6-fluoro-3-methylphenol
PC0118-1G PC0118-5G
APOSPC0118-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0118-1G APOSPC0118-5G
2-Chlor-6-fluor-m-kresol
2-Chlor-6-fluor-m-kresol
Formel: C₇H₆ClFO
Siedepunkt: 211 °C
Schmelzpunkt: 47…50 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631366
CAS-Nummer: 261762-90-7
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III