3,4-Difluorbenzhydrazid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0107-1G PC0107-5G
APOSPC0107-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0107-1G APOSPC0107-5G
3,4-Difluorbenzhydrazid
3,4-Difluorbenzhydrazid
Formel: C₇H₆F₂N₂O
Schmelzpunkt: 137…140 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00672992
CAS-Nummer: 229957-07-7