2-Chlor-6-fluor-m-toluylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzoic acid
PC0097-5G
PC0097-1G
PC0097-25G
APOSPC0097-5GEA
55.1
EUR
APOSPC0097-5G
APOSPC0097-1G
APOSPC0097-25G
2-Chlor-6-fluor-m-toluylsäure
2-Chlor-6-fluor-m-toluylsäure
Formel:
C₈H₆ClFO₂ Schmelzpunkt: 116…117 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631359 CAS-Nummer: 32890-89-4 |