5-Chlor-2-fluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0082-100G
PC0082-25G
PC0082-5G
APOSPC0082-100GEA
69.6
EUR
APOSPC0082-100G
APOSPC0082-25G
APOSPC0082-5G
5-Chlor-2-fluoranilin 98%
5-Chlor-2-fluoranilin
Formel:
C₆H₅ClFN Siedepunkt: 102…105 °C/20mmHg Schmelzpunkt: 20…22 °C Dichte: 1.29 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 103 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00069416 CAS-Nummer: 2106-05-0 EINECS: 218-284-1 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...