2-Brom-6-fluortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0066-100G PC0066-25G PC0066-500G
APOSPC0066-100GEA 81.2 EUR
APOSPC0066-100G APOSPC0066-25G APOSPC0066-500G
2-Brom-6-fluortoluol 98%
2-Brom-6-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
Siedepunkt: 180 °C
Dichte: 1.53 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 76 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051438
CAS-Nummer: 1422-54-4