3-Chlor-2-fluorbenzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0060-1G PC0060-5G
APOSPC0060-1GEA 29 EUR
APOSPC0060-1G APOSPC0060-5G
3-Chlor-2-fluorbenzylalkohol 97%
3-Chlor-2-fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆ClFO
Schmelzpunkt: 39…41 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631549
CAS-Nummer: 261723-30-2