1-Chlor-3-fluor-4-iodbenzol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 5-Chloro-1-fluoro-2-iodobenzene, 4-Chloro-2-fluoro-1-iodobenzene, 4-Chloro-2-fluoroiodobenzene

PC0053-100G PC0053-25G PC0053-500G
APOSPC0053-100GEA 65.4 EUR
APOSPC0053-100G APOSPC0053-25G APOSPC0053-500G
1-Chlor-3-fluor-4-iodbenzol 97%
1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzene
Formel: C₆H₃ClFI
Siedepunkt: 107 °C/18mmHg
Schmelzpunkt: 17…19 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00079729
CAS-Nummer: 6797-79-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR