5-Chlor-2-fluorbenzoylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC0047-25G
PC0047-5G
PC0047-100G
APOSPC0047-25GEA
65.4
EUR
APOSPC0047-25G
APOSPC0047-5G
APOSPC0047-100G
5-Chlor-2-fluorbenzoylchlorid 97%
5-Chlor-2-fluorbenzoylchlorid
Formel:
C₇H₃Cl₂FO Siedepunkt: 217…218 °C Dichte: 1.459 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 100 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631433 CAS-Nummer: 394-29-6 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |