3-Chlor-2-fluoranisol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzene
PC0026-1G PC0026-5G PC0026-25G
APOSPC0026-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0026-1G APOSPC0026-5G APOSPC0026-25G
3-Chlor-2-fluoranisol 97%
3-Chlor-2-fluoranisol
Formel: C₇H₆ClFO
Molekulargewicht: 160.58 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631570
CAS-Nummer: 261762-56-5
UN-Nummer: 1993
ADR: 3 III