2-Chlor-3,6-difluorzimtsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0010-1G PC0010-10G PC0010-5G
APOSPC0010-1GEA 43.5 EUR
APOSPC0010-1G APOSPC0010-10G APOSPC0010-5G
2-Chlor-3,6-difluorzimtsäure 97%
2-Chlor-3,6-difluorzimtsäure
Formel: C₉H₅ClF₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631464
CAS-Nummer: 261762-48-5