3-Chlor-2,6-difluorbenzoylchlorid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-Chloro-2,6-difluorobenzene-1-carbonyl chloride

PC0001-1G PC0001-5G
APOSPC0001-1GEA 29 EUR
APOSPC0001-1G APOSPC0001-5G
3-Chlor-2,6-difluorbenzoylchlorid 98%
3-Chlor-2,6-difluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₂Cl₂F₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631324
CAS-Nummer: 261762-43-0
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR