(R)-(-)-2-Aminobuttersäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-()-2-Aminobutyric acid, D-2-Aminobutyric acid, D(-)-2-Aminobutyric acid, H-D-Abu-OH
OR9988-25G OR9988-100G
APOSOR9988-25GEA 21.9 EUR
APOSOR9988-25G APOSOR9988-100G
(R)-(-)-2-Aminobuttersäure 98%
(R)-(-)-2-Aminobuttersäure
Formel: C₄H₉NO₂
Molekulargewicht: 103.12 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064414
CAS-Nummer: 2623-91-8
EINECS: 220-084-4