Diethylbrommalonat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Diethyl 2-bromomalonate
OR9987-25G OR9987-100G OR9987-500G
APOSOR9987-25GEA 21.9 EUR
APOSOR9987-25G APOSOR9987-100G APOSOR9987-500G
Diethylbrommalonat 98%
Diethylbrommalonat
Formel: C₇H₁₁BrO₄
Siedepunkt: 140…141 °C/30mmHg
Dichte: 1.402 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 111 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009138
CAS-Nummer: 685-87-0
EINECS: 211-683-1
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II