(±)-2-Aminobuttersäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: H-DL-Abu-OH, DL-2-Aminobutyric acid, DL-α-Amino-N-Butyric Acid
OR9986-100G OR9986-25G OR9986-500G
APOSOR9986-100GEA 65.4 EUR
APOSOR9986-100G APOSOR9986-25G APOSOR9986-500G
(±)-2-Aminobuttersäure
(±)-2-Aminobuttersäure
Formel: C₄H₉NO₂
Molekulargewicht: 103.12 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008093
CAS-Nummer: 2835-81-6