6-Nitro-m-toluylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Nitro-5-methylbenzoic acid, 5-Methyl-2-nitrobenzoic acid
OR9984-10G OR9984-25G
APOSOR9984-10GEA 14.7 EUR
APOSOR9984-10G APOSOR9984-25G
6-Nitro-m-toluylsäure
6-Nitro-m-toluylsäure
Formel: C₈H₇NO₄
Molekulargewicht: 181.15 g/mol
Siedepunkt: 364
Schmelzpunkt: 133…136 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007368
CAS-Nummer: 3113-72-2