2-Bromo-4-phenylpyridine 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9966-10G OR9966-1G OR9966-5G
APOSOR9966-10GEA 739 EUR
APOSOR9966-10G APOSOR9966-1G APOSOR9966-5G
2-Bromo-4-phenylpyridine 97+%
2-Bromo-4-phenylpyridine
Formel: C₁₁H₈BrN
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00235159
CAS-Nummer: 54151-74-5