2,4,6-Trichloranilin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9960-25G OR9960-1G OR9960-5G
APOSOR9960-25GEA 79.9 EUR
APOSOR9960-25G APOSOR9960-1G APOSOR9960-5G
2,4,6-Trichloranilin
2,4,6-Trichloranilin
Formel: C₆H₄Cl₃N
Siedepunkt: 262 °C
Schmelzpunkt: 73…75 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007663
CAS-Nummer: 634-93-5
EINECS: 211-219-8
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III