3-Chlor-o-toluylsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9938-100G OR9938-25G
APOSOR9938-100GEA 72.5 EUR
APOSOR9938-100G APOSOR9938-25G
3-Chlor-o-toluylsäure 98%
3-Chlor-o-toluylsäure
Formel: C₈H₇ClO₂
Schmelzpunkt: 163…166 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00053312
CAS-Nummer: 7499-08-3