Cysteaminiumchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9920T-100G
OR9920T-25G
APOSOR9920T-100GEA
28.7
EUR
APOSOR9920T-100G
APOSOR9920T-25G
Cysteaminiumchlorid
Cysteaminiumchlorid
Used as an antioxidant & in radiation therapy.
Formel:
C₂H₇NS·HCl Schmelzpunkt: 66…68 °C Dichte: 0,75 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012904 CAS-Nummer: 156-57-0 UN-Nummer: 3335 ADR: 9,III |