ω-Brom-4-iodacetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9902-1G OR9902-25G OR9902-5G
APOSOR9902-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9902-1G APOSOR9902-25G APOSOR9902-5G
ω-Brom-4-iodacetophenon 97%
ω-Brom-4-iodacetophenon
Formel: C₈H₆BrIO
Schmelzpunkt: 113…115 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01360521
CAS-Nummer: 31827-94-8
UN-Nummer: 1759
ADR: 8,III