5-Brom-2-benzofurancarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9879-1G OR9879-500MG OR9879-5G
APOSOR9879-1GEA 94.4 EUR
APOSOR9879-1G APOSOR9879-500MG APOSOR9879-5G
5-Brom-2-benzofurancarbonsäure
5-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅BrO₃
Schmelzpunkt: 257…262 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00093973
CAS-Nummer: 10242-11-2
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III