3-Isopropoxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9794-1G
OR9794-5G
APOSOR9794-1GEA
90.2
EUR
APOSOR9794-1G
APOSOR9794-5G
3-Isopropoxybenzoic acid
3-Isopropoxybenzoic acid
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01922170 CAS-Nummer: 60772-67-0 |