3-Butoxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR9793-1G OR9793-500MG OR9793-5G
APOSOR9793-1GEA 140 EUR
APOSOR9793-1G APOSOR9793-500MG APOSOR9793-5G
3-Butoxybenzoic acid
3-Butoxybenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01143605
CAS-Nummer: 93351-38-3