3-Amino-2-chlor-4-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine, 3-Amino-2-chloro-4-picoline, 2-Chloro-4-methylpyridin-3-amine
OR9771-100G OR9771-25G OR9771-5G
APOSOR9771-100GEA 26.1 EUR
APOSOR9771-100G APOSOR9771-25G APOSOR9771-5G
3-Amino-2-chlor-4-methylpyridin
3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₇ClN₂
Schmelzpunkt: 64…68 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00673152
CAS-Nummer: 133627-45-9