2-Amino-6-bromphenol 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-2-hydroxyaniline
OR9740-25G OR9740-5G OR9740-100G
APOSOR9740-25GEA 174 EUR
APOSOR9740-25G APOSOR9740-5G APOSOR9740-100G
2-Amino-6-bromphenol 97+%
2-Amino-6-bromphenol
Formel: C₆H₆BrNO
Schmelzpunkt: 83…85 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08277300
CAS-Nummer: 28165-50-6