5-Nitrosalicylaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
OR9715-100G
OR9715-25G
OR9715-500G
APOSOR9715-100GEA
55.1
EUR
APOSOR9715-100G
APOSOR9715-25G
APOSOR9715-500G
5-Nitrosalicylaldehyd
5-Nitrosalicylaldehyd
Formel:
C₇H₅NO₄ Schmelzpunkt: 123…128 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007337 CAS-Nummer: 97-51-8 EINECS: 202-587-0 |