2-Methoxythioanisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Methylsulphanyl)anisole
OR9712-100G OR9712-25G OR9712-5G
APOSOR9712-100GEA 290 EUR
APOSOR9712-100G APOSOR9712-25G APOSOR9712-5G
2-Methoxythioanisol 98%
2-Methoxythioanisol
Formel: C₈H₁₀OS
Siedepunkt: 246 °C
Dichte: 1.12 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00792424
CAS-Nummer: 2388-73-0
UN-Nummer: 3334
ADR: 9,III