4-Isopropylphenylhydrazin Hydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9708-25G OR9708-5G OR9708-100G
APOSOR9708-25GEA 174 EUR
APOSOR9708-25G APOSOR9708-5G APOSOR9708-100G
4-Isopropylphenylhydrazin Hydrochlorid 97%
4-Isopropylphenylhydrazin Hydrochlorid
Formel: C₉H₁₅ClN₂
Schmelzpunkt: 203 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013461
CAS-Nummer: 118427-29-5