4-Ethylphenylhydrazin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9704-1G OR9704-25G OR9704-5G
APOSOR9704-1GEA 0 EUR
APOSOR9704-1G APOSOR9704-25G APOSOR9704-5G
4-Ethylphenylhydrazin Hydrochlorid
4-Ethylphenylhydrazin Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₃ClN₂
Schmelzpunkt: 232…234 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01861267
CAS-Nummer: 53661-18-0