Fmoc-Cys(SO₃H)-OH·disodium salt
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Fmoc-Cys(SO3H)-OH·disodium salt
OR967361-1G OR967361-5G
APOSOR967361-1GEA 259 EUR
APOSOR967361-1G APOSOR967361-5G
Fmoc-Cys(SO₃H)-OH·disodium salt
Fmoc-Cys(SO₃H)-OH·disodium salt
Formel: C₁₈H₁₅NNa₂O₇S₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00237016
CAS-Nummer: 163558-30-3