4-(6-Methylpyrazin-2-yl)-1,4-diazepane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(6-Methylpyrazin-2-yl)homopiperazine
OR9662-1G OR9662-250MG
APOSOR9662-1GEA 415 EUR
APOSOR9662-1G APOSOR9662-250MG
4-(6-Methylpyrazin-2-yl)-1,4-diazepane 97%
4-(6-Methylpyrazin-2-yl)-1,4-diazepane
Formel: C₁₀H₁₆N₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08435920
CAS-Nummer: 869901-23-5