3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR9659-1G
OR9659-5G
APOSOR9659-1GEA
21.9
EUR
APOSOR9659-1G
APOSOR9659-5G
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline 98%
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline
Formel:
C₁₁H₁₇N₃ Schmelzpunkt: 98…99 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08435857 CAS-Nummer: 148546-99-0 UN-Nummer: 3263 ADR: 8,II |