4-Amino-3,5-dimethylbenzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965815-1G OR965815-250MG OR965815-5G
APOSOR965815-1GEA 24.4 EUR
APOSOR965815-1G APOSOR965815-250MG APOSOR965815-5G
4-Amino-3,5-dimethylbenzonitrile 97%
4-Amino-3,5-dimethylbenzonitrile
Formel: C₉H₁₀N₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07369841
CAS-Nummer: 74896-24-5