Ethyl-2-cyanbenzoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Cyanobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 2-cyanobenzoate
OR965457-1G OR965457-5G
APOSOR965457-1GEA 56.7 EUR
APOSOR965457-1G APOSOR965457-5G
Ethyl-2-cyanbenzoat 95%
Ethyl-2-cyanbenzoat
Formel: C₁₀H₉NO₂
MDL Number: MFCD03423595
CAS-Nummer: 6525-45-7