1-Hydroxycyclopentanecarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964823-1G
OR964823-5G
APOSOR964823-1GEA
34.4
EUR
APOSOR964823-1G
APOSOR964823-5G
1-Hydroxycyclopentanecarboxylic acid 97%
1-Hydroxycyclopentanecarboxylic acid
Formel:
C₆H₁₀O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00045414 CAS-Nummer: 16841-19-3 |