1,2-Phenylendiessigsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964730-25G OR964730-5G
APOSOR964730-25GEA 56.7 EUR
APOSOR964730-25G APOSOR964730-5G
1,2-Phenylendiessigsäure 95%
1,2-Phenylendiessigsäure
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004329
CAS-Nummer: 7500-53-0