3-Amino-4-phenylbutanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
H-DL-β-HoPhe-OH, DL-β-Homophenylalanine
OR964701-1G
OR964701-5G
APOSOR964701-1GEA
183
EUR
APOSOR964701-1G
APOSOR964701-5G
3-Amino-4-phenylbutanoic acid 97%
3-Amino-4-phenylbutanoic acid
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02090626 CAS-Nummer: 15099-85-1 |