5-Brom-2-formyl-3-methoxypyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Bromo-3-methoxypicolinaldehyde
OR964681-100MG OR964681-1G OR964681-250MG
APOSOR964681-100MGEA 66.7 EUR
APOSOR964681-100MG APOSOR964681-1G APOSOR964681-250MG
5-Brom-2-formyl-3-methoxypyridin 98%
5-Brom-2-formyl-3-methoxypyridin
Formel: C₇H₆BrNO₂
Schmelzpunkt: 70…80 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11857632
CAS-Nummer: 1087659-24-2