Boc-L-Cys-OH 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-Boc-L-cysteine, (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-mercaptopropanoic acid
OR964365-1G
OR964365-25G
OR964365-5G
APOSOR964365-1GEA
34.8
EUR
APOSOR964365-1G
APOSOR964365-25G
APOSOR964365-5G
Boc-L-Cys-OH 97%
Boc-L-Cys-OH
Formel:
C₈H₁₅NO₄S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00065565 CAS-Nummer: 20887-95-0 |