Methyl-N-acetyl-L-leucinate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ac-Leu-OMe
OR964340-1G
OR964340-25G
OR964340-5G
APOSOR964340-1GEA
102
EUR
APOSOR964340-1G
APOSOR964340-25G
APOSOR964340-5G
Methyl-N-acetyl-L-leucinate 95%
Methyl-N-acetyl-L-leucinate
Formel:
C₉H₁₇NO₃ Molekulargewicht: 187.239 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00038292 CAS-Nummer: 1492-11-1 |