Boc-D-Lysinol(Z) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR964212-1G
OR964212-5G
APOSOR964212-1GEA
161
EUR
APOSOR964212-1G
APOSOR964212-5G
Boc-D-Lysinol(Z) 98%
Boc-D-Lysinol(Z)
Formel:
C₁₉H₃₀N₂O₅ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
252940-35-5 |