Ac-D-Nle-OH, Acetyl-D-2-aminohexanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ac-d-nle-oh
OR964093-25G
OR964093-5G
APOSOR964093-25GEA
734
EUR
APOSOR964093-25G
APOSOR964093-5G
Ac-D-Nle-OH, Acetyl-D-2-aminohexanoic acid 95%
Ac-D-Nle-OH, Acetyl-D-2-aminohexanoic acid
Formel:
C₈H₁₅NO₃ Molekulargewicht: 173.22 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00063171 CAS-Nummer: 54896-21-8 |